Merck
222267
2-(tert-Butyl)anthracene
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.34
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
242-588-3
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
98%
mp
146-148 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)(C)c1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C18H18/c1-18(2,3)17-9-8-15-10-13-6-4-5-7-14(13)11-16(15)12-17/h4-12H,1-3H3
InChI key
WBPXZSIKOVBSAS-UHFFFAOYSA-N
Application
2-(tert-Butyl)anthracene may be used in chemical synthesis studies.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)