Merck
220671
L-Methionine ethyl ester hydrochloride
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3SCH2CH2CH(NH2)COOC2H5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.73
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
220-787-6
Beilstein/REAXYS Number:
3913812
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]25/D +21°, c = 2 in ethanol
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
90-92 °C (lit.)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl[H].CCOC(=O)[C@@H](N)CCSC
InChI
1S/C7H15NO2S.ClH/c1-3-10-7(9)6(8)4-5-11-2;/h6H,3-5,8H2,1-2H3;1H/t6-;/m0./s1
InChI key
KPWCQEUBJAIORR-RGMNGODLSA-N
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)