Przejdź do
220620
1,3-Dioxane-5,5-dimethanol
90%, technical grade
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.16
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
EC Number:
228-329-7
MDL number:
grade
technical grade
assay
90%
form
solid
mp
58-60 °C (lit.)
SMILES string
OCC1(CO)COCOC1
InChI
1S/C6H12O4/c7-1-6(2-8)3-9-5-10-4-6/h7-8H,1-5H2
InChI key
ZTISUHQLYYPYFA-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)