Przejdź do
220140
(Dichloromethyl)trimethylsilane
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3SiCHCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
157.11
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
227-658-3
MDL number:
assay
96%
refractive index
n20/D 1.4455 (lit.)
bp
133 °C/730 mmHg (lit.)
density
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
C[Si](C)(C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C4H10Cl2Si/c1-7(2,3)4(5)6/h4H,1-3H3
InChI key
XJTUNBKAWATELL-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
78.8 °F - closed cup
flash_point_c
26 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)