Przejdź do
21622
Z-β-Dab(Fmoc)-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonim(y):
β-Z-γ-Fmoc-L-3,4-diaminobutyric acid, γ-Fmoc-β-Z-L-3,4-diaminobutyric acid, (R)-4-(Fmoc-amino)-3-(Z-amino)butyric acid, Z-β-Dbu(Fmoc)-OH
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H26N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
474.51
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
assay
≥98.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D +7.5±1°, c = 1 in DMF
composition
carbon content, 67.0-69.7%
mp
178-181 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
SMILES string
OC(=O)C[C@H](CNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)NC(=O)OCc4ccccc4
InChI
1S/C27H26N2O6/c30-25(31)14-19(29-27(33)34-16-18-8-2-1-3-9-18)15-28-26(32)35-17-24-22-12-6-4-10-20(22)21-11-5-7-13-23(21)24/h1-13,19,24H,14-17H2,(H,28,32)(H,29,33)(H,30,31)/t19-/m1/s1
InChI key
GNBVOVLCIBZKIQ-LJQANCHMSA-N
flash_point_f
Not applicable
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)