Przejdź do
216038
Ammonium chromate
98%
Synonim(y):
Chromic acid ammonium salt
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(NH4)2CrO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
152.07
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-138-4
MDL number:
assay
98%
form
needles
density
1.91 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
N.N.O[Cr](O)(=O)=O
InChI
1S/Cr.2H3N.2H2O.2O/h;2*1H3;2*1H2;;/q+2;;;;;;/p-2
InChI key
FEIXNIOTSKFSAZ-UHFFFAOYSA-L
Application
Reagent for the preparation of a solid heterogeneous oxidizing agent for liquid phase oxidation of alcohols.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7788-98-9
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)