Merck
215317
3-Thiophenemalonic acid
97%
Synonim(y):
α-Carboxythiophene-3-acetic acid, (3-Thienyl)malonic acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H6O4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.19
UNSPSC Code:
12162002
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
244-198-9
Beilstein/REAXYS Number:
6503620
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
form
solid
mp
139 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
InChI key
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)