Merck
214930
1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid hydrochloride
96%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
213.66
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
255-610-1
Beilstein/REAXYS Number:
3723332
MDL number:
Assay:
96%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
96%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cl[H].OC(=O)C1Cc2ccccc2CN1
InChI
1S/C10H11NO2.ClH/c12-10(13)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-11-9;/h1-4,9,11H,5-6H2,(H,12,13);1H
InChI key
FXHCFPUEIDRTMR-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,3,4-Tetrahydro-3-isoquinolinecarboxylic acid was used in the synthesis of 10,10a-dihydroimidazo-[1,5-b]isoquinoline-1,3(2H,5H)-diones, inhibitor of inflammation, apoprotein B-100 biosynthesis and matrix-degrading metalloprotienase.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)