Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3Cl2N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
179.99
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
222-863-4
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
bp
132-134 °C/49 mmHg (lit.)
mp
86-88 °C (lit.)
functional group
chloro
SMILES string
COc1nc(Cl)nc(Cl)n1
InChI
1S/C4H3Cl2N3O/c1-10-4-8-2(5)7-3(6)9-4/h1H3
InChI key
JKAPWXKZLYJQJJ-UHFFFAOYSA-N
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?