Merck
211443
4-Bromophenetole
98%
Synonim(y):
4-Bromophenyl ethyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H4OC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.06
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
209-629-7
MDL number:
Assay:
98%
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.551 (lit.)
bp
233 °C (lit.)
mp
4 °C (lit.)
density
1.407 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
CCOc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C8H9BrO/c1-2-10-8-5-3-7(9)4-6-8/h3-6H,2H2,1H3
InChI key
WVUYYXUATWMVIT-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
217.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
103.00 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)