Merck
211338
Sigma-Aldrich
4-Phenylmorpholine
≥98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H13NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.22
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
5.63 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥98%
Formularz
solid
bp
165-170 °C/45 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CN(CCO1)c2ccccc2
InChI
1S/C10H13NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h1-5H,6-9H2
Klucz InChI
FHQRDEDZJIFJAL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Phenylmorpholine undergoes oxidation to yield N-formyl-N-2-hydroxyethylaniline[1].
Zastosowanie
4-Phenylmorpholine was used as internal standard during the determination of alkaloids by gas chromatographic method[2].
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Different levels of protective alkaloids in grasses with stroma-forming and seed-transmitted Epichloe/Neotyphodium endophytes.
Leuchtmann A, et al.
Journal of Chemical Ecology, 26(4), 1025-1036 (2000)
591. Amine oxidation. Part I. The side-chain oxidation of N-alkyl-and NN-dialkyl-anilines by manganese dioxide.
Henbest HB and Thomas A.
Journal of the Chemical Society, 3032-3039 (1957)
Krishnamoorthy Shanmugaraj et al.
Materials (Basel, Switzerland), 13(4) (2020-02-26)
In this work, Au nanoparticles, supported in Al2O3 nanowires (ANW) modified with (3-aminopropyl)trimethoxysilane were synthetized, for their use as catalysts in the hydrogenation reaction of 4-(2-fluoro-4-nitrophenyl)-morpholine and 4-(4-nitrophenyl)morpholin-3-one. ANW was obtained by hydrothermal techniques and the metal was incorporated by