Przejdź do
209767
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
570,00 zł
427,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
Cl2C3H2(CH3)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
169.01
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
215-901-6
Beilstein/REAXYS Number:
1937304
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
427,50 zł
Cena katalogowa570,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
bp
85 °C/8 mmHg (lit.)
mp
60-65 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, chloro
SMILES string
CC1(CC1(Cl)Cl)C(O)=O
InChI
1S/C5H6Cl2O2/c1-4(3(8)9)2-5(4,6)7/h2H2,1H3,(H,8,9)
InChI key
BIUUWIKPBYWKEQ-UHFFFAOYSA-N
Application
2,2-Dichloro-1-methyl-cyclopropanecarboxylic acid was used in solid phase synthesis of α-hydroxy esters, inhibitors of amyloid-β production.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)