Przejdź do
196606
2,5-Difluoroaniline
99.5%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
171,00 zł
128,25 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
F2C6H3NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
129.11
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
206-690-1
Beilstein/REAXYS Number:
2802549
MDL number:
Assay:
99.5%
128,25 zł
Cena katalogowa171,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99.5%
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
mp
11-13 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
fluoro
SMILES string
Nc1cc(F)ccc1F
InChI
1S/C6H5F2N/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3H,9H2
InChI key
YNOOQIUSYGWMSS-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Difluoroaniline was used in the synthesis of 2,4-di-tert-butyl-6-[(2,5-difluorophenyl)iminomethyl]phenol. It was also used in ultrasound-assisted preparation of 1,4-diazabutadienes.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
265306471283D174904
description
99.5%
description
98%
description
≥99.5%
description
≥99.5%
assay
99.5%
assay
98%
assay
≥99.5%
assay
≥99.5%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
refractive index
n20/D 1.513 (lit.)
refractive index
n20/D 1.514 (lit.)
refractive index
n20/D 1.401 (lit.)
refractive index
-
mp
11-13 °C (lit.)
mp
-
mp
−115 °C (lit.)
mp
43-45 °C (lit.)
bp
176-178 °C (lit.)
bp
-
bp
88.8 °C (lit.)
bp
203 °C (lit.)
density
1.288 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.274 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.726 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)