Merck
196169
3-Methylcyclopentanol, mixture of isomers
99%
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3C5H8OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
242-540-1
MDL number:
Assay:
99%
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.446 (lit.)
bp
149-150 °C (lit.)
density
0.91 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CC1CCC(O)C1
InChI
1S/C6H12O/c1-5-2-3-6(7)4-5/h5-7H,2-4H2,1H3
InChI key
VEALHWXMCIRWGC-UHFFFAOYSA-N
Application
3-Methylcyclopentanol has been used in the synthesis of pentacycloalkoxy-substituted phosphazenes and 3-methyl cyclopentylbromide.
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
131.0 °F - closed cup
flash_point_c
55 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)