Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)3CNHOH · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
125.60
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
260-771-6
Beilstein/REAXYS Number:
3546053
MDL number:
Assay:
≥98%
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98%
form
solid
mp
183-185 °C (lit.)
SMILES string
Cl.CC(C)(C)NO
InChI
1S/C4H11NO.ClH/c1-4(2,3)5-6;/h5-6H,1-3H3;1H
InChI key
DCSATTBHEMKGIP-UHFFFAOYSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?