Przejdź do
19040
(±)-1,2,4-Butanetriol
technical, ≥90% (GC)
Synonim(y):
1,2,4-Trihydroxybutane, 1,3,4-Butanetriol, 2-Deoxyerythritol, Butan-1,2,4-triol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
221-323-5
Beilstein/REAXYS Number:
1733456
MDL number:
Assay:
≥90% (GC)
Produkt 19040 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
technical
assay
≥90% (GC)
refractive index
n20/D 1.473
bp
190-191 °C/18 mmHg (lit.)
density
1.184 g/mL at 20 °C, 1.19 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
OCCC(O)CO
InChI
1S/C4H10O3/c5-2-1-4(7)3-6/h4-7H,1-3H2
InChI key
ARXKVVRQIIOZGF-UHFFFAOYSA-N
Application
1,2,4-Butanetriol was used as starting reagent during the synthesis of a series of quaternary ammonium lipids. It was also used in the synthesis of (-)-γ-amino-8-hydroxy butyric acid (GABOB), antiepileptic and hypotensive drug.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under (±)-1,2,4-Butanetriol
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
370.4 °F - closed cup
flash_point_c
188 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)