Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)2CHNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.16
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
210-471-6
MDL number:
Assay:
97%
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4055 (lit.)
bp
89-91 °C (lit.)
density
0.748 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CCC(N)CC
InChI
1S/C5H13N/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4,6H2,1-2H3
InChI key
PQPFFKCJENSZKL-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Ethylpropylamine has been used:
- in the synthesis of (1-ethyl-propyl)-[3-(4-methoxy-2-methylphenyl)-2-methyl-6,7-dihydro-5H-1,4,8a-triaza-s-indacen-8-yl]-amine
- in the synthesis of monoclinic VPO4·H2O
- as internal standard in the screening of aziridine and 2-chloroethylamine in active pharmaceutical ingredients by gas chromatography-mass spectrometry.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
35.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
2 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
616-24-0
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?