Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 334,00 zł |
Informacje o tej pozycji
334,00 zł
Quality Segment
assay
97%
form
solid
mp
98-100 °C (lit.)
solubility
methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)C(C1CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C13H16O2/c14-13(15)12(11-8-4-5-9-11)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7,11-12H,4-5,8-9H2,(H,14,15)
InChI key
BCJIDGDYYYBNNB-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | ||
|---|---|---|
| description 97% | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description - |
| assay 97% | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level - |
| solubility methanol: soluble 50 mg/mL, clear, colorless | solubility - | solubility - |
| mp 98-100 °C (lit.) | mp 98-100 °C (lit.) | mp - |
| form solid | form - | form - |
| functional group phenyl, carboxylic acid | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cyclopentylphenylacetic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?