Merck
181277
Sigma-Aldrich
Poly(acrylamide-co-acrylic acid)
average Mw 5,000,000, powder
Synonim(y):
Acrylamide-acrylic acid copolymer, Acrylamide-acrylic acid resin, Poly(acrylamide-acrylic acid)
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
average Mw 5,000,000
zanieczyszczenia
10-15 wt. % water
5-10 wt. % sodium sulfate
lepkość
2-3 cP, 0.1 % in H2O
temp. przejścia
Tg 165 °C
rozpuszczalność
water and some protic solvents: soluble
gęstość
0.75 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
NC(=O)C=C.OC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO.C3H4O2/c2*1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5);2H,1H2,(H,4,5)
Klucz InChI
RNIHAPSVIGPAFF-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Thickening agent, binder, sizing agent, flocculating agent, crosslinker, filtering aid, lubricant, drag reduction and polymer recovery agent.
Cechy i korzyści
Changes in pH from 3 to 10 have little effect on viscosity. High tolerance for electrolytes.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)