Merck
17259
2-Aminoacetamidine dihydrobromide
≥80.0% (CE)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C2H7N3 · 2HBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.92
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3676692
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥80.0% (CE)
impurities
≤0.1% toluene (H-NMR), ≤0.5% TBME, ≤0.5% acetic acid
mp
227-232 °C
SMILES string
Br[H].Br[H].NCC(N)=N
InChI
1S/C2H7N3.2BrH/c3-1-2(4)5;;/h1,3H2,(H3,4,5);2*1H
InChI key
SLCZNGZFOVAAED-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Aminoacetamidine dihydrobromide may be used in the synthesis of 2-amino-5-(4-(2-(N-benzyloxycarbonylamino)ethoxy)phenyl)pyradine.
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
108-88-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)