Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 829,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
319.36
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
222-506-2
Beilstein/REAXYS Number:
1702196
MDL number:
Assay:
≥95.0% (GC)
Form:
solid
829,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95.0% (GC)
form
solid
bp
126-128 °C/0.1 mmHg (lit.)
functional group
alkyl halide, bromo
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCBr
InChI
1S/C17H35Br/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18/h2-17H2,1H3
InChI key
HHSDZLLPIXMEIU-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95.0% (GC) | description ≥97.0% | description 97% | description 96% |
| assay ≥95.0% (GC) | assay ≥97.0% | assay 97% | assay 95.5-104.5% (T), 96%, ≥95.5% (GC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form solid | form - | form crystals |
| bp 126-128 °C/0.1 mmHg (lit.) | bp 214-216 °C/12 mmHg (lit.) | bp 190 °C/11 mmHg (lit.) | bp - |
| functional group alkyl halide, bromo | functional group bromo, alkyl halide | functional group bromo, alkyl halide | functional group bromo |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?