Merck
16445
Tris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)tin bromide
~90%
Synonim(y):
Bromotris(3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluorohexyl)stannane, Tris(1H,1H,2H,2H-perfluorohexyl)tin bromide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H12BrF27Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
939.86
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
~90%
form
liquid
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CC[Sn](Br)(CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)CCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/3C6H4F9.BrH.Sn/c3*1-2-3(7,8)4(9,10)5(11,12)6(13,14)15;;/h3*1-2H2;1H;/q;;;;+1/p-1
InChI key
GHTDTEBNYTUTDL-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Product of Fluorous Technologies, Inc. Protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; and 5,777,123
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
240497-37-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)