Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HOC6H3(NO2)CH2Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.03
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-248-9
Beilstein/REAXYS Number:
1868798
MDL number:
Assay:
90%
Form:
solid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
90%
form
solid
mp
144-149 °C (lit.)
solubility
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, yellow
functional group
bromo, nitro
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Oc1ccc(cc1CBr)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H6BrNO3/c8-4-5-3-6(9(11)12)1-2-7(5)10/h1-3,10H,4H2
InChI key
KFDPCYZHENQOBV-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide is a protein modifying reagent.
Application
2-Hydroxy-5-nitrobenzyl bromide was used in covalent modification of tryptophan and tryptophan residues in monoclonal immunoglobulin. It was also used as reagent for sulfhydryl modification
Other Notes
Contains 2-hydroxy-5-nitrobenzyl alcohol
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?