Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3080,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COOCH(OCH2CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
162.18
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
237-873-4
Beilstein/REAXYS Number:
1209886
MDL number:
Assay:
96%
Form:
liquid
3080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.399 (lit.)
density
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ester, ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCOC(OCC)OC(C)=O
InChI
1S/C7H14O4/c1-4-9-7(10-5-2)11-6(3)8/h7H,4-5H2,1-3H3
InChI key
IRUNKQSGDBYUDC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 96% | description 95% | description 96% | description 96% |
| assay 96% | assay 95% | assay 96% | assay 96% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.993 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.136 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - |
| refractive index n20/D 1.399 (lit.) | refractive index n20/D 1.428 (lit.) | refractive index - | refractive index - |
| form liquid | form liquid | form - | form solid |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
80.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
27 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?