Przejdź do
16006
SP Brij® S2 MBAL
main component: diethylene glycol octadecyl ether
Synonim(y):
Brij® S2, Polyethylene glycol octadecyl ether, Polyoxyethylene (2) stearyl ether
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C18H37(OCH2CH2)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
358.60
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
MDL number:
description
non-ionic
mol wt
358.60 g/mol
technique(s)
protein quantification: suitable
mp
44-45 °C (lit.)
HLB value
4.9
density
0.893 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
microbiology
SMILES string
O(CC[O])CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22-20-18-21/h2-20H2,1H3
InChI key
PSEGVHKUPXNGGJ-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Brij is a registered trademark of Croda International PLC
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)