Przejdź do
159115
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one
98%
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H6N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
236-346-6
MDL number:
Assay:
98%
assay
98%
mp
230-232 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
CC1C=NNC1=O
InChI
1S/C4H6N2O/c1-3-2-5-6-4(3)7/h2-3H,1H3,(H,6,7)
InChI key
GWYFIIHULJCWMO-UHFFFAOYSA-N
Application
4-Methyl-2-pyrazolin-5-one may be used in chemical synthesis.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)