Przejdź do
15532
Boc-allo-Ile-OH
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-L-alloisoleucine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H21NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
231.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
2212874
assay
≥99.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
60-64 °C
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
InChI key
QJCNLJWUIOIMMF-SFYZADRCSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)