Przejdź do
15059
(2S,3R)-3-(Boc-amino)-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-(2S,3R)-3-amino-2-hydroxy-4-phenylbutyric acid
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H21NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
Beilstein/REAXYS Number:
5909790
MDL number:
Quality Segment
assay
≥98.0% (TLC)
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](Cc1ccccc1)[C@H](O)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(20)16-11(12(17)13(18)19)9-10-7-5-4-6-8-10/h4-8,11-12,17H,9H2,1-3H3,(H,16,20)(H,18,19)/t11-,12+/m1/s1
InChI key
BHTRKISIDQZUQX-NEPJUHHUSA-N
Application
Novel protected amino acid for the preparation of bestatin and analogs.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)