Przejdź do
15027
Boc-3-(3-pyridyl)-Ala-OH
≥99.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-β-(3-pyridyl)-Ala-OH, Boc-3-(3-pyridyl)-L-alanine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
266.29
UNSPSC Code:
12352209
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
7625087
assay
≥99.0% (TLC)
form
solid
optical activity
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in ethanol
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccnc1)C(O)=O
InChI
1S/C13H18N2O4/c1-13(2,3)19-12(18)15-10(11(16)17)7-9-5-4-6-14-8-9/h4-6,8,10H,7H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)/t10-/m0/s1
InChI key
JLBCSWWZSSVXRQ-JTQLQIEISA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)