Merck
14996
Sigma-Aldrich
Boc-Phe(3-F)-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
Boc-3-fluoro-L-phenylalanine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H18FNO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
283.30
Beilstein:
5347375
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥98.0% (TLC)
aktywność optyczna
[α]20/D +6.5±1°, c = 1% in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
75-80 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](Cc1cccc(F)c1)C(O)=O
InChI
1S/C14H18FNO4/c1-14(2,3)20-13(19)16-11(12(17)18)8-9-5-4-6-10(15)7-9/h4-7,11H,8H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t11-/m0/s1
Klucz InChI
FPCCREICRYPTTL-NSHDSACASA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)