Przejdź do
14975
Boc-β-Homoleu-OH
≥98.0% (TLC)
Synonim(y):
(S)-3-(Boc-amino)-5-methylhexanoic acid, Boc-L-β-homoleucine
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.32
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
Beilstein/REAXYS Number:
4251252
MDL number:
assay
≥98.0% (TLC)
reaction suitability
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C)C[C@@H](CC(O)=O)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C12H23NO4/c1-8(2)6-9(7-10(14)15)13-11(16)17-12(3,4)5/h8-9H,6-7H2,1-5H3,(H,13,16)(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChI key
XRVAMBSTOWHUMM-VIFPVBQESA-N
Other Notes
Building blocks for the synthesis of "carba peptides"; building block for β-peptides.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)