Merck
14944
N-[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl) benzyloxycarbonyloxy]succinimide
≥97.0% (NMR)
Synonim(y):
N-[4-(1H,1H,2H,2H-Perfluorodecyl)benzyloxycarbonyloxy]succinimide
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H14F17NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
695.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥97.0% (NMR)
form
solid
storage temp.
−20°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCc1ccc(COC(=O)ON2C(=O)CCC2=O)cc1
InChI
1S/C22H14F17NO5/c23-15(24,8-7-10-1-3-11(4-2-10)9-44-14(43)45-40-12(41)5-6-13(40)42)16(25,26)17(27,28)18(29,30)19(31,32)20(33,34)21(35,36)22(37,38)39/h1-4H,5-9H2
InChI key
DLEHONFUGNNFOG-UHFFFAOYSA-N
Legal Information
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
target_organs
Liver
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)