Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 831,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17BrO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
257.17
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
225-860-6
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
831,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
76-79 °C (lit.)
functional group
bromo, ketone
SMILES string
BrCC(=O)C12C[C@H]3C[C@H](C[C@H](C3)C1)C2
InChI
1S/C12H17BrO/c13-7-11(14)12-4-8-1-9(5-12)3-10(2-8)6-12/h8-10H,1-7H2/t8-,9+,10-,12-
InChI key
KWCDIRFSULAMOC-GOCCLTDMSA-N
Application
1-Adamantyl bromomethyl ketone may be used in chemical synthesis studies.
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?