Merck
14799
N,N′-Bis(2,6-dimethylphenyl)perylene-3,4,9,10-tetracarboxylic diimide
≥90%
Synonim(y):
DXP
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C40H26N2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
598.65
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
4626671
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥90%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES string
Cc1cccc(C)c1N2C(=O)c3ccc4c5ccc6C(=O)N(C(=O)c7ccc(c8ccc(C2=O)c3c48)c5c67)c9c(C)cccc9C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Other Notes
Soluble fluorescent perylene dye having extremely high light fastness and high quantum yield
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)