Przejdź do
140201
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
99,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5C5H8CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
201-037-7
MDL number:
Assay:
98%
Form:
solid
99,00 zł
Cena katalogowa132,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
solid
mp
159-161 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, phenyl
SMILES string
OC(=O)C1(CCCC1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H14O2/c13-11(14)12(8-4-5-9-12)10-6-2-1-3-7-10/h1-3,6-7H,4-5,8-9H2,(H,13,14)
InChI key
RHPCYZLXNNRRMB-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Phenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid was used to prepare precursors required for solid phase synthesis of isoxazole and isoxazoline derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
737097205605127272
description
98%
description
95%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
95%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mp
159-161 °C (lit.)
mp
170-175 °C
mp
30-32 °C (lit.)
mp
134-137 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
solid
form
chunks
functional group
carboxylic acid
functional group
amine, carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)