Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 456,00 zł 387,60 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CH2C6H4OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
184.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
249-361-8
Beilstein/REAXYS Number:
2045725
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
solid
387,60 zł
Cena katalogowa456,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
solid
bp
312 °C (lit.)
mp
49-51 °C
solubility
methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, almost colorless
functional group
phenyl
SMILES string
Oc1ccccc1Cc2ccccc2
InChI
1S/C13H12O/c14-13-9-5-4-8-12(13)10-11-6-2-1-3-7-11/h1-9,14H,10H2
InChI key
CDMGNVWZXRKJNS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description ≥98.0% (GC) | description 99% |
| assay ≥98.0% (GC) | assay 99% |
| solubility methanol: soluble 1 g/10 mL, clear, almost colorless | solubility - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 49-51 °C | mp 79-81 °C (lit.) |
| bp 312 °C (lit.) | bp 198-200 °C/10 mmHg (lit.) |
| form solid | form - |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?