Przejdź do
136603
1-Ethyl-2-methylindole
96%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1610,00 zł
1368,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H13N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
159.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
255-121-3
MDL number:
Assay:
96%
1368,50 zł
Cena katalogowa1610,00 złZaoszczędź 15%
Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
96%
refractive index
n20/D 1.587 (lit.)
bp
266-267 °C (lit.)
density
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCn1c(C)cc2ccccc12
InChI
1S/C11H13N/c1-3-12-9(2)8-10-6-4-5-7-11(10)12/h4-8H,3H2,1-2H3
InChI key
XMOWAIVXKJWQBJ-UHFFFAOYSA-N
Application
1-Ethyl-2-methylindole may be used in synthesis of hetrocyclic indole compounds.
Reactant for preparation of:
  • (2-hydroxyethyl)ammonium salts of 1-R-indol-3-ylsulfanyl(sulfonyl)alkanecarboxylic acids as potential immunomodulators
  • Three-bladed propeller-shaped molecules
  • Potential non-steroidal aromatase inhibitors
  • Antimycobacterial agents
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)