Merck
133124
Trichloroethylene
reagent grade, ≥99.0%, contains ~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
Synonim(y):
TCE, Trichloroethene
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
ClCH=CCl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
131.39
EC Number:
201-167-4
UNSPSC Code:
12352101
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
1736782
MDL number:
eCl@ss:
32150319
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
vapor density
4.5 (vs air)
vapor pressure
61 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
autoignition temp.
770 °F
contains
~1% 1,2-epoxybutane as inhibitor
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
86.7 °C (lit.)
mp
−84.8 °C (lit.)
density
1.463 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cl\C=C(\Cl)Cl
InChI
1S/C2HCl3/c3-1-2(4)5/h1H
InChI key
XSTXAVWGXDQKEL-UHFFFAOYSA-N
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trichloroethylene
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
closed cup - does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
closed cup - does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
79-01-6
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)