Przejdź do
132276
Undecylenic aldehyde
95%
Synonim(y):
10-Undecenal
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
H2C=CH(CH2)8CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
168.28
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
203-973-1
MDL number:
Assay:
95%
Form:
liquid
vapor density
>1 (vs air)
assay
95%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.4427 (lit.)
bp
98-100 °C/3 mmHg (lit.)
density
0.84 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
aldehyde, allyl
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H]C(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,11H,1,3-10H2
InChI key
OFHHDSQXFXLTKC-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>140.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 60 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)