Przejdź do
130613
5-Bromoveratraldehyde
98%
Synonim(y):
3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
569,00 zł
426,75 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
BrC6H2(OCH3)2CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
245.07
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
230-113-2
MDL number:
Assay:
98%
Form:
powder
426,75 zł
Cena katalogowa569,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
form
powder
mp
63-64 °C (lit.)
functional group
aldehyde, bromo
SMILES string
COc1cc(C=O)cc(Br)c1OC
InChI
1S/C9H9BrO3/c1-12-8-4-6(5-11)3-7(10)9(8)13-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
ICVODPFGWCUVJC-UHFFFAOYSA-N
Application
5-Bromoveratraldehyde (3-Bromo-4,5-dimethoxybenzaldehyde) was used to prepare 1-phenyl-2-(4-aryl-1,3,4,5-tetrahydropyrido[2,3-b][1,4]diazepin-2-ylidene)-ethanones.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
290319S7602A88107
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
mp
63-64 °C (lit.)
mp
-
mp
110-113 °C (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
form
powder
form
-
form
-
form
liquid
functional group
aldehyde, bromo
functional group
bromo, fluoro
functional group
aldehyde
functional group
aldehyde
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)