Kluczowe dokumenty
128341
Fluoroacetamide
Synonim(y):
NSC 31876
Wybierz wielkość
534,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
534,00 zł
Polecane produkty
Formularz
solid
Poziom jakości
mp
106-108 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
fluoro
ciąg SMILES
NC(=O)CF
InChI
1S/C2H4FNO/c3-1-2(4)5/h1H2,(H2,4,5)
Klucz InChI
FVTWJXMFYOXOKK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Sprzęganie C-N do amidów i heterocykli zawierających azot
- Substytucja w triflanach arylowych
Stosowany w masowych bazach danych do badań przesiewowych pozostałości pestycydów za pomocą szybkiej chromatografii cieczowej TOF ze spektrometrią mas.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?