Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1150,00 zł 977,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2INO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
343.12
UNSPSC Code:
12352300
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-962-8
Beilstein/REAXYS Number:
3922747
MDL number:
977,50 zł
Cena katalogowa1150,00 złZaoszczędź 15%Promocja dostępna wyłącznie online
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
mp
150-154 °C (lit.)
λmax
203 nm, 226 nm (2nd)
SMILES string
[O-][N+]([O-])=O.[I+](c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C12H10I.NO3/c1-3-7-11(8-4-1)13-12-9-5-2-6-10-12;2-1(3)4/h1-10H;/q+1;-1
InChI key
CQZCVYWWRJDZBO-UHFFFAOYSA-N
General description
Diphenyliodonium nitrate (DPIN) is a photoacid generator (PAG) that goes through photolysis reaction which can be used in the lithographic formation of UV reactive polymers. It can also be used in forming a light tuned self-assembled polyelectrolytic structures.
Application
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
DIPN can be used in the photo patterning of UV tuned shape memory hydrogels which can potentially be used in 3D printing.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 99.999% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 150-154 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) | mp 334 °C (lit.) |
| λmax 226 nm (2nd) | λmax - | λmax - | λmax - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Ox. Sol. 2
Klasa składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?