Merck
127345
4-(2-Thiazolylazo)resorcinol
97%
Synonim(y):
2-(2,4-Dihydroxyphenylazo)thiazole, TAR
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H7N3O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
221.24
EC Number:
218-836-1
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
204257
MDL number:
eCl@ss:
32150313
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
97%
mp
211 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(\N=N\c2nccs2)c(O)c1
InChI
1S/C9H7N3O2S/c13-6-1-2-7(8(14)5-6)11-12-9-10-3-4-15-9/h1-5,13-14H/b12-11+
InChI key
SHNIKUXMZFPPCS-VAWYXSNFSA-N
Application
Useful for the spectrophotometric determination of trace metals.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)