Przejdź do
12341
Nonatriacontane
≥90.0% (GC)
Synonim(y):
n-Nonatriacontane
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)37CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
549.05
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1714035
Assay:
≥90.0% (GC)
Produkt 12341 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥90.0% (GC)
mp
78-82 °C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C39H80/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-35-37-39-38-36-34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-39H2,1-2H3
InChI key
SNXOSZZZNFRFNZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thickness of single crystal of nonatriacontane is 45 ± 10 A°.
Application
Nonatriacontane was used to develop a new peak alignment algorithm named distance and spectrum correlation optimization (DISCO) method to align two-dimensional gas chromatography time-of-flight mass spectrometry data for metabolomics.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)