Merck
11270
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate
≥98.0%
Synonim(y):
Magnesium DL-aspartate
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[HOOCCH(NH2)CH2COO]2Mg · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.56
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Beilstein/REAXYS Number:
6029702
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
DL-Aspartic acid magnesium salt tetrahydrate, ≥98.0%
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
color
white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
OC(CC(N)C([O-])=O)=O.[Mg+2].C
InChI
1S/C4H7NO4.CH4.Mg/c5-2(4(8)9)1-3(6)7;;/h2H,1,5H2,(H,6,7)(H,8,9);1H4;/q;;+2/p-1
InChI key
YKAKEEZZQUOYRV-UHFFFAOYSA-M
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)