Przejdź do
11252
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride
≥98.0% (TLC)
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15NO2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
193.67
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352106
MDL number:
Nazwa produktu
cis-2-Aminocycloheptanecarboxylic acid hydrochloride, ≥98.0% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
form
powder or crystals
color
colorless to white
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
Cl.N[C@@H]1CCCCC[C@@H]1C(O)=O
InChI
1S/C8H15NO2.ClH/c9-7-5-3-1-2-4-6(7)8(10)11;/h6-7H,1-5,9H2,(H,10,11);1H/t6-,7+;/m0./s1
InChI key
KCRZBDJVYOBHIP-UOERWJHTSA-N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)