Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-680-5
Beilstein/REAXYS Number:
1730757
MDL number:
Assay:
≥99%
Produkt 110671 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥99%
expl. lim.
~8.3 %
refractive index
n20/D 1.382 (lit.)
bp
78 °C/743 mmHg (lit.)
density
0.674 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC(C)(C)C
InChI
1S/C7H16/c1-5-6-7(2,3)4/h5-6H2,1-4H3
InChI key
CXOWYJMDMMMMJO-UHFFFAOYSA-N
General description
2,2-Dimethylpentane is a component of the corona discharge of a simulated Titan′s atmosphere[1].
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
15.8 °F - closed cup
flash_point_c
-9 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?