Przejdź do
110582
2,5-Dimethylhexane
99%
Synonim(y):
Diisobutyl
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2CHCH2CH2CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
114.23
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
209-745-8
Beilstein/REAXYS Number:
1696877
MDL number:
Assay:
99%
Produkt 110582 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
1.1 psi ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99%
refractive index
n20/D 1.392 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
density
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)CCC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)5-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
InChI key
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Application
2,5-Dimethylhexane has been used to study excess entropy scaling relationships for analyzing its kinetic properties using molecular simulation.
Słowo ostrzegawcze
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
78.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
26 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)