Przejdź do
10913
Methyl acetoacetate
Wacker Chemie AG, ≥99.0% (GC)
Synonim(y):
ACM, 3-Oxobutanoic acid methyl ester, Acetoacetic acid methyl ester
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3COCH2COOCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.12
EC Number:
203-299-8
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
Beilstein/REAXYS Number:
506727
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥99.0% (GC)
autoignition temp.
536 °F
manufacturer/tradename
Wacker Chemie AG
refractive index
n20/D 1.419 (lit.)
bp
169-170 °C/70 mmHg (lit.)
mp
−80 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 2 parts, alcohol: miscible, diethyl ether: miscible
density
1.076 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)CC(C)=O
InChI
1S/C5H8O3/c1-4(6)3-5(7)8-2/h3H2,1-2H3
InChI key
WRQNANDWMGAFTP-UHFFFAOYSA-N
General description
Methyl acetoacetate undergoes asymmetric hydrogenation to form (R)-(-)-methyl-3-hydroxybutyrate in the presence of enantioselective Ni/SiO2 catalysts. It undergoes Pechmann reactions with phenols in various ionic liquids.
Application
Methyl acetoacetate was used in development of a simple and cost effective method for monitoring of trace formaldehyde in air. It was used to study the substrate specificity of NADPH-dependent diacetyl reductase in Escherichia coli.
Other Notes
prices for bulk quantities on request
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl acetoacetate
Piktogramy
Corrosion
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Dam. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
158.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
70 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
105-45-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)