Merck
108839
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethylbenzothiazole
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H9NS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
163.24
Beilstein:
116455
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Próba
98%
mp
36-40 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2sc(C)nc2c1
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup